Tlačiť
Sodium amide 95%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
197051000 197055000 197050025
ACRO197051000EA 59.28 EUR
ACRO197051000 ACRO197055000 ACRO197050025
Sodium amide 95%, pure
Sodium amide
Vzorec: H₂NNa
Mw: 39.01
Teplota varu: 400 °C
Teplota tavenia: 210 °C
Hustota: 1.39
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011117
Číslo CAS: 7782-92-5
EINECS: 231-971-0
OSN: 3131
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,08717
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to greyish-white Powder or irregular granules or flakes
Titration with HClO4 ≥94 %
Free Sodium Passes test (A small amount dropped into water, does not catch fire)
Peroxides ≤0.1 % (as NaNH2O2)