Tlačiť
Lithium amide 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L16023.14 L16023.22 L16023.36
L16023.14EA 42.46 EUR
L16023.14 L16023.22 L16023.36
Lithium amide 95%
Lithium amide
Purity: 95% CAS No.: 7782-89-0 Molecular Formula: H2LiN Formula Weight: 22.96 Melting Point: 373° Boiling Point: 430° Merck Reference: 14,5522 UN No.: 1390 MDL No.: MFCD00011093
Vzorec: H₂LiN
Mw: 22.96
Teplota varu: 430 °C
Teplota tavenia: 373
Hustota: 1.178
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011093
Číslo CAS: 7782-89-0
EINECS: 231-968-4
OSN: 1390
ADR: 4.3 II
Merck Index: 13,05544