Tlačiť
Azid sodný
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Sodium triazide
1.06688.1000 1.06688.9010
1.06688.1000EA 0 EUR
1.06688.1000 1.06688.9010
Azid sodný
Azid sodný
Vzorec: NaN₃
Mw: 65.01
Teplota tavenia: 275
Hustota: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003536
Číslo CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
OSN: 1687
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,08653