Tlačiť
Azid sodný 99%, extra_pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium triazide
190380050 190381000 190385000 190380025
ACRO190380050EA 35.81 EUR
ACRO190380050 ACRO190381000 ACRO190385000 ACRO190380025
Azid sodný 99%, extra_pure
Azid sodný
Vzorec: NaN₃
Mw: 65.01
Teplota tavenia: 275
Hustota: 1.85 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003536
Číslo CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
OSN: 1687
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,08653
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.5 %
pH ≥9 (5 % solution)
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.15 %
Sodium hydroxide (NaOH) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)