Sodium molybdate(VI) Mo 46,2%, anhydrous
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
CAS No.: 7631-95-0
Molecular Formula: MoNa2O4
Formula Weight: 205.92
Physical Form: Powder
Density: 3.72
Refractive Index: 1.714
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 687°
Merck Reference: 14,8645
MDL No.: MFCD00003486
Vzorec:
MoNa₂O₄ Teplota tavenia: 687 °C Hustota: 3,72 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003486 Číslo CAS: 7631-95-0 EINECS: 231-551-7 Merck Index: 14,8645 |