Tlačiť
Manganistan draselný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
26906.290EA 99.88 EUR
26906.290 26906.368
Manganistan draselný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
Teplota tavenia: > 240 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011364
Číslo CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
OSN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm