Tlačiť
Manganistan draselný, crystalline, EMPLURA®, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Permanganic acid potassium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05080.1000 1.05080.5000
1.05080.1000EA 98.3 EUR
1.05080.1000 1.05080.5000
Manganistan draselný, crystalline, EMPLURA®, Supelco®
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
Mw: 158.03
Teplota tavenia: > 240 °C (rozkl.)
Hustota: 2.7
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011364
Číslo CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
OSN: 1490
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07824
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (manganometric) 99,0 - 100,5%
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Water insoluble matter ≤ 0,2 %
Chloride (Cl) ≤ 0,01 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0,03 %