Tlačiť
Manganistan draselný 99-100,5 Dried, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Permanganic acid potassium salt
13206-1KG 13206-25KG 13206-2.5KG 13206-250G
13206-1KGEA 126.18 EUR
13206-1KG 13206-25KG 13206-2.5KG 13206-250G
Manganistan draselný 99-100,5 Dried, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP, Fluka™
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
Mw: 158.03
Teplota tavenia: Dec.
Hustota: 2.700 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011364
Číslo CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
OSN: 1490
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07824
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.0 - 100.5 %
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Water insoluble matter Max. 0.2 %
Loss on drying (on silica gel, 18h) Max. 0.2 %
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 500 ppm
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying