Tlačiť
Manganistan draselný, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
0237.0250EA 64.18 EUR
0237.0250 0237.1000
Manganistan draselný, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
Teplota tavenia: > 240 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011364
Číslo CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
OSN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Specifications
Assay min. 99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) max. 0.005 %
Insoluble Matter max. 0.2 %
Sulfate (SO4) max. 0.02 %