Tlačiť
Manganistan draselný 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Permanganic acid potassium salt
A12170.0C A12170.0E A12170.36
A12170.0CEA 464.65 EUR
A12170.0C A12170.0E A12170.36
Manganistan draselný 98
Manganistan draselný
Purity: 98% CAS No.: 7722-64-7 Molecular Formula: KMnO4 Formula Weight: 158.03 Melting Point: 240° dec. Merck Reference: 14,7655 MDL No.: MFCD00011364
Vzorec: KMnO₄
Mw: 158.03
Teplota tavenia: 240 °C (rozkl.)
Hustota: 2.7
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011364
Číslo CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
OSN: 1490
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07824
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Environmentally Preferable