Manganistan draselný ≥99.0% ACS low in mercury
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7722-64-7
Molecular Formula: KMnO4
Formula Weight: 158.03
Physical Form: Crystalline
Density: 2.7
Appearance: Dark purple
Melting Point: 240° dec.
Merck Reference: 14,7655
UN No.: 1490
MDL No.: MFCD00011364
Vzorec:
KMnO₄ Teplota tavenia: 240 °C (rozkl.) Hustota: 2,7 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011364 Číslo CAS: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 OSN: 1490 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,7655 |