Tlačiť
Manganistan draselný 99+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Permanganic acid potassium salt
424170025 424175000
ACRO424170025EA 300.82 EUR
ACRO424170025 ACRO424175000
Manganistan draselný 99+% ACS
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
Mw: 158.03
Teplota tavenia: 240 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011364
Číslo CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
OSN: 1490
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07824
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark green-black Glistening crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.2 %