Tlačiť
Disodium hexabromoiridate (≥24,1% Ir)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium hexabromoiridate(IV)
12649.03 12649.06
12649.03EA 270.78 EUR
12649.03 12649.06
Disodium hexabromoiridate (≥24,1% Ir)
Disodium hexabromoiridate
CAS No.: 28529-99-9 Molecular Formula: Na2IrBr6 Formula Weight: 717.63 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 350° MDL No.: MFCD00064675
Vzorec: Br₆IrNa₂
Mw: 717.62
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064675
Číslo CAS: 28529-99-9
EINECS: 249-069-0