Tlačiť
Kyselina jodistá 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
20593.151EA 136.99 EUR
20593.151 20593.180
Kyselina jodistá 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Kyselina jodistá
Vzorec: H₅IO₆
Mw: 227.94
Teplota tavenia: 122
Hustota: 1.3875 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011344
Číslo CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
OSN: 3085
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.5 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm