Tlačiť
Kyselina jodistá 97, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
20592.124EA 51.67 EUR
20592.124 20592.181
Kyselina jodistá 97, GPR RECTAPUR®
Kyselina jodistá
Vzorec: H₅IO₆
Mw: 227.94
Teplota tavenia: 122
Hustota: 1.3875 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011344
Číslo CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
OSN: 3085
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 97 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.5 %