Tlačiť
Kyselina jodistá ≥99.5% (by iodometry), EMSURE® p.a., Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00524.0025 1.00524.0100
1.00524.0025EA 220.22 EUR
1.00524.0025 1.00524.0100
Kyselina jodistá ≥99.5% (by iodometry), EMSURE® p.a., Supelco®
Kyselina jodistá
Here the lab user will find dye solutions and staining kits for histology and immuno-histological methods such as Tissugnost®, a universal detection system based on the streptavidin-biotin technique.
Vzorec: H₅IO₆
Teplota tavenia: 122 °C
Hustota: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011344
Číslo CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
OSN: 3085
ADR: 5.1 (8),I
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 2430 g/l (20 °C)
Melting Point 122 °C
Molar Mass 227.94 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
pH 1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)