Kyselina jodistá 99,5 Iodometry, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
MQ300
1.00524.0025
1.00524.0100
1.00524.0025EA
219.91
EUR
1.00524.0025
1.00524.0100
Kyselina jodistá 99,5 Iodometry, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Kyselina jodistá
Here the lab user will find dye solutions and staining kits for histology and immuno-histological methods such as Tissugnost®, a universal detection system based on the streptavidin-biotin technique.
Vzorec:
H₅IO₆ Mw: 227.94 Teplota tavenia: 122 Hustota: 1.3875 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011344 Číslo CAS: 10450-60-9 EINECS: 233-937-0 OSN: 3085 ADR: 5.1 (8) I Merck Index: 13,07248 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Solubility | 2430 g/l (20 °C) |
Melting Point | 122 °C |
Molar Mass | 227.94 g/mol |
Bulk Density | 1400 kg/m3 |
pH | 1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C) |