Kyselina jodistá 99
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
B20433.0B
B20433.18
B20433.30
B20433.0BEA
747.85
EUR
B20433.0B
B20433.18
B20433.30
Kyselina jodistá 99
Kyselina jodistá
Purity: 99%
CAS No.: 10450-60-9
Molecular Formula: H5IO6
Formula Weight: 227.94
Odour: Odourless
pH: 1.2
Melting Point: 126-130°
Merck Reference: 14,7171
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00011344
Vzorec:
H₅IO₆ Mw: 227.94 Teplota tavenia: 126…130 °C Hustota: 1.3875 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011344 Číslo CAS: 10450-60-9 EINECS: 233-937-0 OSN: 3085 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,7171 |