Tlačiť
Jodistan sodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
27986.235EA 111.51 EUR
27986.235 27986.460 27986.290
Jodistan sodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Jodistan sodný
Vzorec: NaIO₄
Teplota varu: 300 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 175 °C
Hustota: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003534
Číslo CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
OSN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08714
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 1 ppm