Tlačiť
Jodistan sodný 99,0, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. zA
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Sodium metaperiodate
27985.185EA 92.93 EUR
27985.185 27985.290 27985.230
Jodistan sodný 99,0, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. zA
Jodistan sodný
Vzorec: NaIO₄
Mw: 213.89
Teplota varu: 300
Teplota tavenia: 175
Hustota: 3.87 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003534
Číslo CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
OSN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,08714
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.0 %
Assay (dried basis) 99.8-100.3 %
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 1 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test