Jodistan sodný 99,8-100,3 ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Sodium metaperiodate
44309.22
44309.36
44309.A3
44309.22EA
173.44
EUR
44309.22
44309.36
44309.A3
Jodistan sodný 99,8-100,3 ACS
Jodistan sodný
Purity: 99.8-100.3%
CAS No.: 7790-28-5
Molecular Formula: INaO4
Formula Weight: 213.89
Physical Form: Powder
Density: 3.86
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 300° dec.
Merck Reference: 14,8640
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003534
Vzorec:
NaIO₄ Mw: 213.89 Teplota varu: 300 Teplota tavenia: 300 °C (rozkl.) Hustota: 3.86 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003534 Číslo CAS: 7790-28-5 EINECS: 232-197-6 OSN: 1479 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,8640 |