Tlačiť
Jodistan sodný ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
13798.09 13798.22 13798.36 13798.A3
13798.09EA 85.04 EUR
13798.09 13798.22 13798.36 13798.A3
Jodistan sodný ≥98%
Jodistan sodný
Purity: 98% CAS No.: 7790-28-5 Molecular Formula: INaO4 Formula Weight: 213.89 Physical Form: Powder Density: 3.86 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 300° dec. Solubility: Soluble in water and acids Merck Reference: 14,8640 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003534
Source of periodic acid, as an analytical reagent, and as an oxidizing agent
Vzorec: NaIO₄
Teplota varu: 300 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 300 °C (rozkl.)
Hustota: 3,86
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003534
Číslo CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
OSN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8640