Tlačiť
Jodistan sodný 99.8+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium metaperiodate
419610050 419615000 419610025 419611000
ACRO419610050EA 36.69 EUR
ACRO419610050 ACRO419615000 ACRO419610025 ACRO419611000
Jodistan sodný 99.8+% ACS
Jodistan sodný
Vzorec: NaIO₄
Mw: 213.89
Teplota varu: 300
Teplota tavenia: 300 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003534
Číslo CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
OSN: 3085
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,08714
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric 99.8 to 100.3 % (on dried basis)
Other halogens (as Cl) ≤0.02 %
Manganese (Mn) ≤3 ppm