Tlačiť
Jodistan sodný 99% analysis_for
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Sodium metaperiodate
198381000 198385000 198380025
ACRO198381000EA 135.79 EUR
ACRO198381000 ACRO198385000 ACRO198380025
Jodistan sodný 99% analysis_for
Jodistan sodný
Vzorec: NaIO₄
Mw: 213.89
Teplota varu: 300
Teplota tavenia: 300 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003534
Číslo CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
OSN: 3085
ADR: 5.1 I
Merck Index: 13,08714
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystals
Titration Iodometric ≥98.5 %
pH 3.4 to 4.5 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Iodide (I) ≤10 ppm
Nitrate (NO3) ≤2000 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm