Jodičnan sodný ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
40135.22
40135.36
40135.22EA
78.22
EUR
40135.22
40135.36
Jodičnan sodný ≥99%
Jodičnan sodný
Purity: 99% min
CAS No.: 7681-55-2
Molecular Formula: NaIO3
Formula Weight: 197.89
Physical Form: Crystalline powder
Density: 4.28
Appearance: White
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,8630
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003533
Vzorec:
INaO₃ Teplota tavenia: Dec. Hustota: 4,28 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003533 Číslo CAS: 7681-55-2 EINECS: 231-672-5 OSN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,8630 |