Tlačiť
Jodičnan sodný 99%, powder, extra pure reagent
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
419560050 419565000
ACRO419560050EA 36.46 EUR
ACRO419560050 ACRO419565000
Jodičnan sodný 99%, powder, extra pure reagent
Jodičnan sodný
Vzorec: INaO₃
Teplota tavenia: 560 °C (rozkl.)
Hustota: 3,56 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003533
Číslo CAS: 7681-55-2
EINECS: 231-672-5
OSN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08704
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=806173453dcec1d2f791367d269d662d3459149a&vid=16d5efbf45a7cc1cd6399272211e2455e47a2e4b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Iodometric ≥98.5 %
pH 5.0 to 8.0 (5 % at 20°C)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %