Tlačiť
Jodičnan draselný, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
MQ300
1.05051.0100 1.05051.0500
1.05051.0100EA 87.72 EUR
1.05051.0100 1.05051.0500
Jodičnan draselný, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Jodičnan draselný
Vzorec: KlO₃
Mw: 214
Teplota tavenia: 560
Hustota: 3.98 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011406
Číslo CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
OSN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07726
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 92 g/l (25 °C)
Melting Point 560 °C decomposes
Molar Mass 214 g/mol
Bulk Density 2000 kg/m3
Density 3.98 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer