Tlačiť
Jodičnan draselný 99,4-100,4 ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11602.22 11602.36
11602.22EA 62.89 EUR
11602.22 11602.36
Jodičnan draselný 99,4-100,4 ACS
Jodičnan draselný
Purity: 99.4-100.4% CAS No.: 7758-05-6 Molecular Formula: KIO3 Formula Weight: 214.00 Physical Form: Powder Density: 3.89 Melting Point: 560° dec. Solubility: Slightly soluble in boiling water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,7642 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00011406
Vzorec: KlO₃
Mw: 214
Teplota tavenia: 560 °C (rozkl.)
Hustota: 3.89
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011406
Číslo CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
OSN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,7642