Tlačiť
Jodid sodný 99, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
27915.231EA 134.99 EUR
27915.231 27915.297
Jodid sodný 99, GPR RECTAPUR®
Jodid sodný
Vzorec: NaI
Mw: 149.89
Teplota varu: 1300
Teplota tavenia: 662
Hustota: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003532
Číslo CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08705
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl + Br (as Cl) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.015 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm