Tlačiť
Jodid sodný, ultrapure
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
0853-250GEA 426.6 EUR
0853-250G 0853-500G
Jodid sodný, ultrapure
Jodid sodný
Vzorec: NaI
Mw: 149.89
Teplota varu: 1300
Teplota tavenia: 662
Hustota: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003532
Číslo CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08705