Tlačiť
Jodid sodný, dry_ultra 99,99 Metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
ampuled under argon
44766.14 44766.22 44766.36
44766.14EA 200.68 EUR
44766.14 44766.22 44766.36
Jodid sodný, dry_ultra 99,99 Metals basis
Jodid sodný
Purity: 99.99% CAS No.: 7681-82-5 Molecular Formula: NaI Formula Weight: 149.89 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 3.67 Refractive Index: 1.7745 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 651° Boiling Point: 1300-1304° Merck Reference: 14,8631 MDL No.: MFCD00003532
Vzorec: NaI
Mw: 149.89
Teplota varu: 1300…1304 °C
Teplota tavenia: 651 °C
Hustota: 3.67
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003532
Číslo CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,8631