Tlačiť
Jodid sodný ≥99.5% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
40196.22 40196.36
40196.22EA 89.05 EUR
40196.22 40196.36
Jodid sodný ≥99.5% ACS
Jodid sodný
Purity: 99.5% min CAS No.: 7681-82-5 Molecular Formula: NaI Formula Weight: 149.89 Physical Form: Crystalline Powder Density: 3.67 Refractive Index: 1.7745 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 651° Boiling Point: 1300-1304° Solubility: Soluble in water, alcohol, glycerol, acetone. Insoluble in ether Merck Reference: 14,8631 MDL No.: MFCD00003532
Vzorec: NaI
Teplota varu: 1300…1304 °C
Teplota tavenia: 651 °C
Hustota: 3,67
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003532
Číslo CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,8631