Jodid sodný ≥99.5% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99.5% min
CAS No.: 7681-82-5
Molecular Formula: NaI
Formula Weight: 149.89
Physical Form: Crystalline Powder
Density: 3.67
Refractive Index: 1.7745
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 651°
Boiling Point: 1300-1304°
Solubility: Soluble in water, alcohol, glycerol, acetone. Insoluble in ether
Merck Reference: 14,8631
MDL No.: MFCD00003532
Vzorec:
NaI Teplota varu: 1300…1304 °C Teplota tavenia: 651 °C Hustota: 3,67 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003532 Číslo CAS: 7681-82-5 EINECS: 231-679-3 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,8631 |