Tlačiť
Jodid sodný 99.999% (trace metals basis), extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
212680100 212680010 212681000
ACRO212680100EA 98.14 EUR
ACRO212680100 ACRO212680010 ACRO212681000
Jodid sodný 99.999% (trace metals basis), extra pure
Jodid sodný
Vzorec: NaI
Mw: 149.89
Teplota varu: 1300 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 661 °C
Hustota: 3.66 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003532
Číslo CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08705
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Granular powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %