Tlačiť
Jodid sodný, anhydrous 99+%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
203180010 203180050 203182500 203180025 203180100
ACRO203180010EA 405.94 EUR
ACRO203180010 ACRO203180050 ACRO203182500 ACRO203180025 ACRO203180100
Jodid sodný, anhydrous 99+%, pure
Jodid sodný
Vzorec: NaI
Teplota varu: 1300 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 661 °C
Hustota: 3,66 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003532
Číslo CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dried substance)
Loss on drying ≤3 % (1 g, 105°C, 3 h)