Tlačiť
Jodid lithný, anhydrous ≥99.95% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Ampuled under argon
40666.14 40666.22 40666.36
40666.14EA 321.65 EUR
40666.14 40666.22 40666.36
Jodid lithný, anhydrous ≥99.95% (metals basis)
Jodid lithný
Purity: 99.95% CAS No.: 10377-51-2 Molecular Formula: ILi Formula Weight: 133.84 Physical Form: Crystalline/Powder, Ampouled under argon Density: 4.076 Refractive Index: 1.955 Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 449° Boiling Point: 1170-1190° Merck Reference: 14,5535 MDL No.: MFCD00011092
Vzorec: ILi
Mw: 133.85
Teplota varu: 1170…1190 °C
Teplota tavenia: 449 °C
Hustota: 4.076
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011092
Číslo CAS: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 14,5535