Tlačiť
Jodid lithný, anhydrous 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
203590500 203592500
ACRO203590500EA 268.75 EUR
ACRO203590500 ACRO203592500
Jodid lithný, anhydrous 99%, pure
Jodid lithný
Vzorec: ILi
Teplota varu: 1177 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 446 °C
Hustota: 3,49 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011092
Číslo CAS: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or granules
Titration Argentometric ≥98.5 % (on anhydrous substance)
Water ≤1 % (K.F.)