Tlačiť
Jodid draselný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dipotassium diiodide, Kali iodide
60399-100G-F 60399-500G-F
SIAL60399-100G-FEA 188.26 EUR
SIAL60399-100G-F SIAL60399-500G-F
Jodid draselný, Sigma-Aldrich®
Jodid draselný
Vzorec: Kl
Mw: 166
Teplota varu: 1330
Teplota tavenia: 686
Hustota: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011405
Číslo CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727