Tlačiť
Jodid draselný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Dipotassium diiodide, Kali iodide
26843.235EA 165.03 EUR
26843.235 26843.268 26843.292 26843.361 26843.460
Jodid draselný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Jodid draselný
Vzorec: Kl
Mw: 166
Teplota varu: 1330
Teplota tavenia: 681 °C
Hustota: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011405
Číslo CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm