Jodid draselný ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A12704.0B
A12704.0I
A12704.18
A12704.30
A12704.0BEA
336.14
EUR
A12704.0B
A12704.0I
A12704.18
A12704.30
Jodid draselný ≥99%
Jodid draselný
Purity: 99%
CAS No.: 7681-11-0
Molecular Formula: KI
Formula Weight: 166.01
Refractive Index: 1.677
Odour: Odourless
Boiling Point: 1330°
Merck Reference: 14,7643
MDL No.: MFCD00011405
Vzorec:
Kl Teplota varu: 1330 °C Teplota tavenia: 681 °C Hustota: 3,12 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011405 Číslo CAS: 7681-11-0 EINECS: 231-659-4 Merck Index: 14,7643 |