Jodid draselný ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.99%
CAS No.: 7681-11-0
Molecular Formula: IK
Formula Weight: 166.01
Physical Form: Powder
Density: 3.12
Refractive Index: 1.677
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 681°
Boiling Point: 1330°
Merck Reference: 14,7643
MDL No.: MFCD00011405
Vzorec:
Kl Teplota varu: 1330 °C Teplota tavenia: 681 °C Hustota: 3,12 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011405 Číslo CAS: 7681-11-0 EINECS: 213-659-4 Merck Index: 14,7643 |