Tlačiť
Jodid draselný ≥99.995% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Dipotassium diiodide, Kali iodide
10978.06 10978.14 10978.22
10978.06EA 92.93 EUR
10978.06 10978.14 10978.22
Jodid draselný ≥99.995% (metals basis)
Jodid draselný
Purity: 99.995% CAS No.: 7681-11-0 Molecular Formula: KI Formula Weight: 166.01 Physical Form: Crystalline Density: 3.12 Refractive Index: 1.677 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 681° Boiling Point: 1330° Merck Reference: 14,7643 MDL No.: MFCD00011405
Vzorec: Kl
Mw: 166
Teplota varu: 1330 °C
Teplota tavenia: 681 °C
Hustota: 3.12
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011405
Číslo CAS: 7681-11-0
EINECS: 213-659-4
Merck Index: 14,7643