Tlačiť
Jodid draselný 99%, briquettes, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dipotassium diiodide, Kali iodide
196730025 196735000 196730100 196731000
ACRO196730025EA 680.55 EUR
ACRO196730025 ACRO196735000 ACRO196730100 ACRO196731000
Jodid draselný 99%, briquettes, extra pure
Jodid draselný
Vzorec: Kl
Mw: 166
Teplota varu: 1330 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 680 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011405
Číslo CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Briquettes
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤1 %
Iodate (IO3) ≤4 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Thiosulphate (S2O3) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm