Tlačiť
Jodid draselný 99.995% (trace metals basis), extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
193790500 193790100 193792500
ACRO193790500EA 352.59 EUR
ACRO193790500 ACRO193790100 ACRO193792500
Jodid draselný 99.995% (trace metals basis), extra pure
Jodid draselný
Vzorec: Kl
Teplota varu: 1330 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 680 °C
Hustota: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011405
Číslo CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.005 %