Tlačiť
Sodium cyanotrihydroborate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
168550100 168550500 168552500
ACRO168550100EA 76.61 EUR
ACRO168550100 ACRO168550500 ACRO168552500
Sodium cyanotrihydroborate 95%
Sodium cyanotrihydroborate
Vzorec: CH₃BNNa
Teplota tavenia: >242 °C (rozkl.)
Hustota: 1,11 to 1.12 g/cm³ (28 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003516
Číslo CAS: 25895-60-7
EINECS: 247-317-2
OSN: 3134
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,08680
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Titration ≥94.0 %
GC ≥94.0 %