Lithium hydride ≥99.4% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
41596.14
41596.22
41596.14EA
157.24
EUR
41596.14
41596.22
Lithium hydride ≥99.4% (metals basis)
Lithium hydride
Purity: 99.4%
CAS No.: 7580-67-8
Molecular Formula: HLi
Formula Weight: 7.95
Physical Form: Powder
Density: 0.78
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point: 686°
Merck Reference: 14,5533
UN No.: 1414
MDL No.: MFCD00011074
Vzorec:
HLi Teplota tavenia: 686 °C Hustota: 0,78 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011074 Číslo CAS: 7580-67-8 EINECS: 231-484-3 OSN: 1414 ADR: 4.3,I Merck Index: 14,5533 |