Fluorid sodný ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13019.0B
A13019.0I
A13019.30
A13019.0BEA
108.3
EUR
A13019.0B
A13019.0I
A13019.30
Fluorid sodný ≥99%
Fluorid sodný
Purity: 99%
CAS No.: 7681-49-4
Molecular Formula: FNa
Formula Weight: 41.99
Refractive Index: 1.336
Odour: Odourless
Boiling Point: 1704°
Merck Reference: 14,8618
UN No.: 1690
MDL No.: MFCD00003524
Vzorec:
NaF Teplota varu: 1704 °C Teplota tavenia: 993 °C Hustota: 2,78 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003524 Číslo CAS: 7681-49-4 EINECS: 231-667-8 OSN: 1690 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,8618 |