Fluorid sodný ≥99.995% (metals basis excluding K), Puratronic® (K ∼ 60 ppm)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
12964.06
12964.18
12964.30
12964.06EA
105.75
EUR
12964.06
12964.18
12964.30
Fluorid sodný ≥99.995% (metals basis excluding K), Puratronic® (K ∼ 60 ppm)
Fluorid sodný
Purity: 99.995%
CAS No.: 7681-49-4
Molecular Formula: NaF
Formula Weight: 41.99
Physical Form: Powder
Density: 2.78
Refractive Index: 1.336
Odour: Odourless
Melting Point: 993°
Boiling Point: 1704°
Merck Reference: 14,8618
UN No.: 1690
MDL No.: MFCD00003524
Vzorec:
NaF Mw: 41.99 Teplota varu: 1704 °C Teplota tavenia: 993 Hustota: 2.78 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003524 Číslo CAS: 7681-49-4 EINECS: 231-667-8 OSN: 1690 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,8618 |