Fluorid lithný ≥99.85% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
36359.18
36359.09
36359.18EA
272.38
EUR
36359.18
36359.09
Fluorid lithný ≥99.85% (metals basis)
Fluorid lithný
Purity: 99.85%
CAS No.: 7789-24-4
Molecular Formula: FLi
Formula Weight: 25.94
Physical Form: Lump/Powder
Density: 2.635
Refractive Index: 1.3915
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
Boiling Point: 1680°
Merck Reference: 14,5531
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011090
Vzorec:
FLi Mw: 25.94 Teplota varu: 1680 °C Teplota tavenia: 845 °C Hustota: 2.635 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011090 Číslo CAS: 7789-24-4 EINECS: 232-152-0 OSN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,5531 |