Tlačiť
Fluorid lithný, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Ampuled under argon
14463.09 14463.18
14463.09EA 292.02 EUR
14463.09 14463.18
Fluorid lithný, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Fluorid lithný
Purity: 99.99% CAS No.: 7789-24-4 Molecular Formula: FLi Formula Weight: 25.94 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 2.635 Refractive Index: 1.3915 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 845° Boiling Point: 1680° Merck Reference: 14,5531 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011090
Vzorec: FLi
Teplota varu: 1680 °C
Teplota tavenia: 845 °C
Hustota: 2,635
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011090
Číslo CAS: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
OSN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5531