Fluorid lithný ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 7789-24-4
Molecular Formula: FLi
Formula Weight: 25.94
Physical Form: Powder
Density: 2.635
Refractive Index: 1.3915
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
Boiling Point: 1680°
Merck Reference: 14,5531
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011090
Vzorec:
FLi Teplota varu: 1680 °C Teplota tavenia: 845 °C Hustota: 2,635 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011090 Číslo CAS: 7789-24-4 EINECS: 232-152-0 OSN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5531 |